Learn More
Motic™ Objectif de phase CCIS™ EC-H Plan, phase négative
Objectif de phase CCIS™ EC-H Plan, phase négative compatible avec tous les microscopes série BA
Marque:  Motic™ 1101001703411
Code nomenclature Nacres: MA.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 13445499
  • 352.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 14-08-2024
Description
  • Pour microscopes série BA
  • Phase EC-H Plan
  • Phase négative
  • Grossissements/ouvertures numériques disponibles :
    • 10X/0,25 (distance de travail = 17,4 mm)
    • 20X/0,45 (distance de travail = 0,9mm)
    • 40X/0,65/S (distance de travail = 0,5 mm)
    • 100X/1,25/S-Huile (distance de travail = 0,15 mm)
Spécification
Spécification
CCIS, Objectif de phase chromatique du plan, phase négative
Distance de travail de 0,5 mm
40X
1 de chaque
Phase du plan EC-H
Microscope série BA
0,65