Learn More
Buerkle™ Plastic Desiccator
Desiccators made of plastic, break resistant, lightweight and suitable for vacuums. Stopcock suitable for vacuums up to 980 mbar. Base and desiccator plate made out of Polypropylene. Lid is crystal clear Polycarbonate with a non-return valve and a venting valve. O-ring seal made of Polychlorobutadiene-rubber. Continuous temperature max. +60 °C.
Marque: Buerkle™ 9791-0150
100.50 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23267" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 0.42550kg
Description
- Le raccord de tuyau s’adapte aux tuyaux de diamètre intérieur de 8,5 mm
- Livraison incluant le joint torique
- Plaque perforée et joints toriques supplémentaires disponibles en tant qu’accessoires
Specifications
Blanc | |
60°C | |
150 mm | |
175 mm |