Learn More
Fil Rhodium à 13 wt% de platine, 0,203 mm (0,008 po) de diamètre, thermocouple de type R standard ISA, Thermo Scientific Chemicals
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 042905.G1
Code nomenclature Nacres: NA.23
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Platinum 13 wt% Rhodium wire | |
Pt:Rh; 87:13 wt% | |
1 m | |
≈0.64g/m |
0.203mm (0.008 in.) dia., ISA Type R Standard Grade Thermocouple | |
MFCD00198186 | |
Odorless | |
Câble |
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche