Learn More
Étalon couleur de cobalt-platine APHA 500), étalon, Macron Fine Chemicals™
Code produit. p-4409399
Click to view available options
Quantité:
500 ml
Conditionnement:
500mL
Code produit. 15547734
Marque: Avantor Macron H29603
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau Platinum Cobalt Color Standard (APHA 500)
Forme physique Solution
Quantité 500 ml
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
Mention de danger
  • H350i-Peut provoquer le cancer par inhalation.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P281-Utiliser l'équipement de protection individuel requis.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.