Learn More
Platine Cobalt Color 50 Color Standard, Lovibond™
Click to view available options
Quantité:
500 ml
Conditionnement:
500mL
Description
500 ml, sans désignation, inodore, environ 3, solution, miscible avec de l’eau dans toutes les proportions, hexachloroplatine de potassium, chlorure de cobalt, acide chlorhydrique
Solution étalon couleur
• Solution étalon couleur Hazen
• Inclus avec certificat de calibrage usine
• Solution étalon couleur Hazen
• Inclus avec certificat de calibrage usine
Spécification
Spécification
| Odeur | Odorless |
| La solution contient | Hexachloroplatinate of Potassium, Cobalt chloride, Hydrochloric acid |
| Forme physique | Solution |
| pH | ∼3 |
| Solubilité | Miscible à l’eau dans toutes les proportions |
| Quantité | 500 ml |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- COLOUR STANDARD HAZEN 50
- Attention
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
- MIXTURE LIST-Contient: hydrochloric acid, cobalt dichloride hexahydrate
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction