Learn More
Oxyde de platine(IV) hydraté, teneur en Pt entre 79et84 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Platinum(IV) oxide hydrate |
| Point de fusion | 450.0°C |
| Couleur | Marron à noir |
| Forme physique | Poudre |
| Quantité | 1 g |
| Formule linéaire | PtO2 |
| Numéro UN | 1479 |
| Fieser | 01,890; 15,268 |
| Merck Index | 14, 7527 |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in conc. acids and dil.sol. of koh |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Platinum(IV) oxide hydrate
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Matière solide oxydante Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.