Learn More
Feuille de rhodium platine, 0,025 mm, (0,001 po) d’épaisseur, 99,9 % (analyse de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Conditionnement:
1 pièce
25mm
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Platinum Rhodium foil |
| Quantité | 50 x 50 mm |
| Formule moléculaire | Pt:Rh; 80:20 wt% |
| Numéro MDL | MFCD00198186 |
| Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
| Pourcentage de pureté | 99.9% |
| Conditionnement | Tube |