missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ PLC-delta 3 Recombinant Protein Antigen
Tous les produits Bio Techne Produits
Click to view available options
:
100 μg
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Antibody Competition |
| Formule | PBS and 1 M Urea, pH 7.4. |
| Identification génétique (Entrez) | 113026 |
| Poids moléculaire | MolecularWeight-theroretical: 30 kDa |
| Quantité | 100 μL |
| Conditions de stockage | Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Alias de gène | EC 3.1.4.11, KIAA1964, MGC71172, Phosphoinositide phospholipase C-delta-3, phospholipase C, delta 3,1-phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate phosphodiesterase delta-3, Phospholipase C-delta-3, PLC delta3, PLC-delta-3 |
| Symbole de gène(s) | PLCD3 |
| Propriétés des inhibiteurs | This recombinant antigen is only intended to be used as a blocking agent to confirm antibody specificity with the corresponding antibody, catalog number NBP2-68706. It is purified by IMAC chromatography, and the expected concentration is greater than 0.5 mg/mL |
| Catégorie de recherche | Lipid and Metabolism |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu