missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ PLD3 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 13486477
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
13486477 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 13486477 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA531959

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Recommended positive controls: A549. Predicted reactivity: Mouse (92%), Rat (92%), Pig (95%), Rhesus Monkey (98%), Bovine (96%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

PLD3 is a ingle-pass type II membrane protein. It belongs to the phospholipase D family. PLD3 contains 2 PLD phosphodiesterase domains. The exact function of PLD3 remains unknown.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène PLD3
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule 0.1M tris glycine with 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Expression PLD3
Numéro d’ordre du gène Q8IV08
Alias de gène 5'-3' exonuclease PLD3; phospholipase D3; AD19; Choline phosphatase 3; hindIII K4L homolog; HUK4; HU-K4; phosphatidylcholine-hydrolyzing phospholipase D3; phospholipase D family member 3; phospholipase D family, member 3; phospholipase D3; PLD 3; Pld3; Sam9; Sam-9; Schwannoma-associated protein 9; Unknown (protein for MGC:126910)
Symboles de gène(s) PLD3
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human PLD3. The exact sequence is proprietary.
Méthode de purification Antigen affinity chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 23646
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.