Learn More
CUVE PLEXI 7L 60°Cto 60 °C
Marque: Julabo 9900307
CUVE PLEXI 7L 60°Cto 60 °C
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Marque: Julabo 9900307
CUVE PLEXI 7L 60°Cto 60 °C
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg