Learn More
PLK5 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Code produit 15546341
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15546341 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15546341 Fournisseur Invitrogen Code fournisseur PA539441
Rabbit Polyclonal Antibody
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène PLK5
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule Dulbecco′s PBS with 150mM NaCl, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Expression PLK5
Numéro d’ordre du gène Q496M5
Alias de gène PLK-5, PLK5P, SgK384ps, inactive serine/threonine-protein kinase PLK5, polo-like kinase 5 pseudogene
Symboles de gène(s) PLK5
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthetic peptide derived from the internal region of human PLK5
Méthode de purification Antigen affinity chromatography
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 126520
Espèces cibles Human
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG