Learn More
Memmert™ Extension de tube emboîtable pour SN450, droite
Extension de tube emboîtable Memmert conçue pour les conduits d’évacuation d’air et le raccordement par tuyau si nécessaire.
Marque: Memmert™ SN450B29719
Code nomenclature Nacres: NB.87
Informations supplémentaires : Poids : 0.01200kg
Description
- Accessoires
- Extension de tube emboîtable (diamètre extérieur 60,3 mm, diamètre intérieur 57 mm)
- Structuré
Spécification
60,3 mm | |
Stérilisateur SN450 |