Learn More
Kartell™ Fiole jaugée PMP/TPX avec bouchon à vis
Mesurez avec précision les volumes d’un liquide. La fiole jaugée PMP Kartell™ (TPX™) avec bouchon à vis est utilisée pour les dilutions et pour préparer des solutions chimiques.
Marke: Kartell™ 0249400
Code nomenclature Nacres: NB.43
Weitere Details : Poids : 0.01000kg
Beschreibung
Ces flacons ne créent pas de ménisque. Les lectures finales sont donc faciles. Les parois épaisses éliminent la distorsion et le col mince rend la lecture finale précise. Chimiquement non absorbant. Autoclavables.Spezifikation
Transparent | |
PMP, TPX | |
Bouchon à vis | |
1 | |
Autoclavables | |
120 mm |
1 000 ml | |
325 mm | |
GL25 | |
±10 ml | |
Bouchon à vis |