Learn More
Thermo Scientific™ Filtres de points de distribution pour systèmes de purification d’eau au point d’utilisation Barnstead™
Réduisez la quantité de bactéries grâce au filtre stérile de 0,2 μm et 0,1 μm pour systèmes de purification d’eau au point d’utilisation Thermo Scientific™ Barnstead™ qui peut être autoclavé jusqu’à 5 fois. À utiliser avec les systèmes de purification d’eau Barnstead.
Marque: Thermo Scientific™ 09.1003
Code nomenclature Nacres: JA.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.03420kg
Description
Réduisez les bactéries à l’aide des systèmes de purification d’eau au point d’utilisation Thermo Scientific™ Barnstead™.
Consommable de rechange pour les systèmes de purification d’eau Barnstead suivants :- GenPure™
- GenPure™ Pro
- GenPure™ xCAD
- LabTower™ EDI
- LabTower™ TII
- MicroPure™
- Smart2Pure™
Spécification
Filtre stérile, 0.2 µm | |
GenPure, GenPure xCAD, LabTower EDI, GenPure Pro | |
Filtre de point de distribution |