Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Filtre de polarisation pour lentille de focalisation
Permet une meilleure visualisation des propriétés des structures polymériques dans de nombreux matériaux. Pour une utilisation avec la lentille de focalisation 158 210.
Marque: SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 158205
Code nomenclature Nacres: MA.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Filtre de polarisation
- La lumière polarisée rend visibles les propriétés des matériaux (structures polymériques)
- Pour une utilisation avec la lentille de focalisation 158210
Spécification
Filtre polarisant | |
Modèle : KL 1600 LED, KL 2500 LED, KL 1500 HAL, KL300LED |