Learn More
POLM Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Code produit 16823754 Tous les produits Proteintech Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
20 μL
150 μL
Conditionnement:
150µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16823754 20 μL 20µL
16813754 150 μL 150µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16823754 Fournisseur Proteintech Code fournisseur 148731AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
Gap-filling polymerase involved in repair of DNA double-strand breaks by non-homologous end joining (NHEJ). Participates in immunoglobulin (Ig) light chain gene rearrangement in V(D)J recombination.
Spécification
Antigène POLM
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 0.24 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Expression POLM
Numéro d’ordre du gène Q9NP87
Alias de gène DNA polymerase mu, Pol Mu, POLM, polymerase (DNA directed), mu, Tdt N
Symboles de gène(s) POLM
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène POLM Fusion Protein Ag6642
Méthode de purification Antigen Affinity Chromatography
Quantité 20 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 27434
Espèces cibles Human
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG