missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ POLN Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 15907934
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15907934 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15907934 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA565161

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: FSTLTSQWKDV PVEQVTHADR EQTKKVVYAV VYGAGKERLA ACLGVPIQEA AQFLESFLQK YKKIKDFARA AIAQCHQTGC VVSIMGRRR Highest antigen sequence identity to the following orthologs - mouse 78%, rat 78%.

This gene encodes a DNA polymerase type-A family member. The encoded protein plays a role in DNA repair and homologous recombination. This gene shares its 5' exons with some transcripts from overlapping GeneID: 79441, which encodes an augmentin-like protein complex subunit. [provided by RefSeq, Dec 2014].
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène POLN
Applications Immunocytochemistry
Classification Polyclonal
Concentration 0.05 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Expression POLN
Numéro d’ordre du gène Q7Z5Q5
Alias de gène DNA polymerase N; DNA polymerase nu; DNA polymerase POL4P; DNA-directed DNA polymerase nu; POL4P; POLN; polymerase (DNA directed) nu; polymerase (DNA) nu
Symboles de gène(s) POLN
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant Human POLN. Recombinant protein control fragment (Product #RP-105910).
Méthode de purification Antigen affinity chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 353497
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.