missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

POLR3K, Mouse anti-Human, Clone: 3F5, Abnova™

Code produit 16190303
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16190303 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16190303 Fournisseur Abnova Code fournisseur H00051728M01.100ug

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

Sequence: MLLFCPGCGNGLIVEEGQRCHRFACNTCPYVHNITRKVTNRKYPKLKEVDDVLGGAAAWENVDSTAESCPKCEHPRAYFMQLQTRSADEPMTTFYKCCNAQCGHRWRD

Spécification

Antigène POLR3K
Applications ELISA, Immunofluorescence, Western Blot
Classification Monoclonal
Clone 3F5
Conjugué Unconjugated
Formule In 1x PBS, pH 7.4
Expression polymerase (RNA) III (DNA directed) polypeptide K, 12.3 kDa
Numéro d’ordre du gène BC011932
Alias de gène C11/C11-RNP3/My010/RPC10/RPC11/hRPC11
Symboles de gène(s) POLR3K
Espèces hôtes Mouse
Immunogène POLR3K (AAH11932, 1 a.a. ∼ 108 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 51728
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Type de produit Antibody
Isotype IgG1 κ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.