Learn More
3M™ Lunettes de protection Over-the-Glass Protective Tour-Guard™ III
Click to view available options
:
Anti-buée, anti-rayures
Description
- Couverture par-dessus les verres
- Protection contre les impacts
- Écran de protection latéral intégral
- Structure en polycarbonate souple
- Utilisation en intérieur ou en extérieur
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Conformes à la norme EN166 - F |
| Revêtement de la lentille | Antibuée, Anti-rayures |
| Type de produit | Lunettes de protection |
| À utiliser avec (application) | Protection contre les impacts de faible énergie et protection UV |
| Nb par paquet | 1paire |
| Lens Material | Polycarbonate |