Learn More
Alfa Aesar™ Polydiméthylsiloxane, à terminaison hydroxy, M.W. 4200
Marque:  Alfa Aesar™ 043769.AD
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 70131-67-8 Poids : 0.01000kg
Quantité 50mL
Code produit. 11390398
  • 28.43€ / 50mL
En stock, prêt à être expédié : 2
Identifiants chimiques
70131-67-8
45.092
XQSFXFQDJCDXDT-UHFFFAOYSA-N
6327522
O[Si]
HOSi
MFCD01325012
silanol, unii-079v3j9o3x, silanole, silanol terminated polydimethylsiloxane
hydroxysilicone
Spécification
Polydimethylsiloxane, hydroxy terminated
70131-67-8
HOSi
silanol, unii-079v3j9o3x, silanole, silanol terminated polydimethylsiloxane
XQSFXFQDJCDXDT-UHFFFAOYSA-N
hydroxysilicone
6327522
50mL
M.W. 4,200
0.97 g/mL
MFCD01325012
Soluble in carbon tetrachloride,benzene,chloroform,diethyl ether,toluene and other organic solvents. Insoluble in water and ethanol.
O[Si]
45.092
Liquide
Vidéos
FDS Documents