Learn More
Cole-Parmer™ Câble en polyester
Utilisez cette ligne tressée solide avec un équipement d’échantillonnage pesant moins de 75 lb (34 kg)
37.78€ - 49.45€
Spécification
Type de produit | Câble |
---|---|
Matériau | Polyester |
Quantité | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11746088
|
Cole-Parmer™
05499-36 |
60 m |
49.45€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11736088
|
Cole-Parmer™
05499-35 |
30 m |
37.78€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- La charge maximale est de 110 lb (50 kg)
Spécification
Câble | |
Polyester | |
1 de chaque |