Learn More
Fisherbrand™ Étiquettes pour microtubes Tough-Tags™
Adhèrent à la plupart des microtubes en plastique, en verre et en métal sans se craqueler, se décoller ni se détériorer. Les étiquettes pour microtubes Fisherbrand™ Tough-Tags™ sont en polyoléfine souple et en adhésif acrylique.
Marque: Fisherbrand™
49.19 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21750" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.09000kg
Description
- Résistance à la plupart des solvants et agents caustiques
- Adhérent à la plupart des microtubes en plastique, en verre et en métal sans se craqueler, se décoller ni se détériorer
- Les feuilles d’étiquettes ne provoquent pas de bourrage dans les imprimantes
- Matériau en polyoléfine flexible et adhésif acrylique
- Autoclavables
- Jetables
Spécification
Autoclavables | |
Jaune | |
Matte | |
Polyolefin | |
Labels | |
Blank | |
33 x 13 mm | |
33 mm | |
13 mm |
Acrylique | |
Blank | |
Roll | |
Front | |
Non-sterile | |
1000/rouleau | |
1.28 in. | |
0.5 in |