Learn More
Brady™ Étiquettes de sécurité en polyester
Étiquettes d'entretien et de la qualité peuvent être utilisés pour l'inspection fréquente et de machines et équipements. Le revers de la balise est vide.
Marque: Brady™ 230820
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- The reverse of the tag is blank.
Spécification
Étiquettes de sécurité | |
White on Green/Blue | |
Contrôle | |
6.3 in. | |
10/boîte | |
-40°C to +100°C | |
2.95 in. |
TAG-F- CONTRÔLE SÉCURITÉ-75X160MM | |
Polyester | |
Safety Identification | |
160 mm | |
-40°F to +212°F | |
0.249 mm | |
75 mm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Brady™ Étiquettes de sécurité en polyester > Texte affiché : Contrôle
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu