Learn More
Pal International™ Tabliers bleus en polyéthylène sur un rouleau
62.50 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21673" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21673" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Type de goulot:
Attache au niveau du cou
Dimensions (L x l):
690 x 1070 mm
Description
- Adaptés à une utilisation dans des environnements alimentaires.
- Avec attaches au niveau du cou et de la taille
- Revêtez-le rapidement par-dessus vos vêtements pour assurer une protection maximale contre les éclaboussures et les déversements potentiels dans un large éventail de tâches de restauration, de procédures médicales, de premiers secours et d’entretien ménager.
- Jetable
- Fournis sur des rouleaux de 200, 5 rouleaux par boîte
Informations sur la commande
Tabliers à dos fermé en vinyle Ansell™, avec attaches au niveau de la taille
Spécification
Type | Tablier |
Matériau | Polyéthylène |
Couleur | Bleu |
Jetable | Oui |
Type de goulot | Attache au niveau du cou |
Dimensions (L x l) | 690 x 1070 mm |