Learn More
Kartell™ Flacon compte-gouttes de type Ranvier
Distribuez de façon répétée et précise des réactifs grâce à un flacon compte-gouttes qui constitue une excellente alternative aux dispositifs de pipetage. Le flacon compte-gouttes de type Ranvier Kartell™ est livré complet avec un tube en polyéthylène et une tétine en caoutchouc pour un égouttement ou un jet un à la fois.
Marque: Kartell™ 0039100
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Livrés avec un tube en PE et une tétine en caoutchouc
- Adapté aux denrées alimentaires
Spécification
140 mm | |
250 ml | |
Denrées alimentaires | |
Polyéthylène | |
Flacon compte-gouttes | |
60 mm |
250 ml | |
Neutre | |
Tube en polyéthylène, tétine en caoutchouc | |
10/boîte | |
Flacon |