Learn More
Sachets pour mélangeur homogénéisateur en polyéthylène Gosselin™
Contenu facilement visible à travers le PE transparent. Les sachets pour mélangeur homogénéiseur en polyéthylène Gosselin™ possèdent une bande d’écriture blanche le long d’un bord afin d’identifier le contenu.
941.00€ - 948.32€
Spécification
Capacité (métrique) | 400 mL |
---|---|
Couleur | Naturel |
À utiliser avec (application) | Parfaits pour l’homogénéisation des suspensions et les échantillonnages en suspension prélevés avec des pipettes dans les secteurs des produits laitiers et des boissons |
Matériau | Polyéthylène |
Stérilité | Stérile |
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11857403
|
Gosselin
BBAG-03 |
Filtre latéral |
948.32€
1500 pièces |
Expédition estimée: 14-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11867313
|
Gosselin
FBAG-03 |
Filtre complet |
941.00€
1500 pièces |
Expédition estimée: 03-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Stérilisés par irradiation, avec certificat de stérilisation décollable
- Disponibilité avec un filtre complet ou latéral
- Comprend une bande d’écriture blanche de 50 mm sur un côté long
- 70μ m d’épaisseur
Spécification
400 mL | |
Parfaits pour l’homogénéisation des suspensions et les échantillonnages en suspension prélevés avec des pipettes dans les secteurs des produits laitiers et des boissons | |
Stérile | |
20 sachets de 25 | |
300 mm |
Naturel | |
Polyéthylène | |
70 μm | |
1500/paquet | |
190 mm |