Learn More
Kartell™ Bouchons à vis pour flacon compte-gouttes en polyéthylène
Click to view available options
Filetage (métrique):
GL 18
GL 25
Longueur (métrique):
16 mm
40 mm
41 mm
Description
Fabriqués en PE pour garantir une grande résistance et une parfaite polyvalence.Les bouchons à vis en PE Kartell™ pour flacons compte-gouttes, disponibles en plusieurs tailles et avec différents modèles de bec verseur, offrent une solution fiable pour répondre aux besoins des laboratoires en dispositifs compte-gouttes.
- Disponible avec bec verseur long ou court
- Convient aux flacons à col étroit et à col large standard
- Compte-gouttes de précision pour des mesures précises avec le bec verseur long
- Flux régulier pour le remplissage de petites quantités avec le bec verseur court
- Fourni avec un bouchon à pointe en PE pour éviter les déversements
Spécification
Matériau du bouchon | Polyéthylène |
Type de bouchon | Bouchon à vis |
À utiliser avec (équipement) | Flacons normalisés à col étroit réf. 15801 - 15821 - 15841 - 15861 - 15881 - 15901 et flacons normalisés à col large réf. 1608 - 1610 |
Longueur (impériale) | 1,574 in |
Largeur (impériale) | 0,866 in |
Type de produit | Bouchon à vis |
Comprend | Bouchon en PE pour la fermeture de la pointe |
Matériau | Polyéthylène |
Longueur (métrique) | 40 mm |
Filetage (métrique) | GL 18 |