Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Polyethylene Octagonal Stoppers
Marque:  Lenz Laborglasinstrumente™ 01401045
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 10718461
  • 16.00€ / 5 pièces
Expédition estimée: 23-01-2023
pour voir le stock disponible 
Spécification
NS 45/40 Cone
Stopper
Red, White
NS 45/40
DIN 12254 Standard
Octagonal
Polyethylene
Yes
5/Pk.