Learn More
Fisherbrand™ Sachets d’échantillonnage stériles en PE
Conçus avec un système de fermeture à fil métallique rond torsadé et des languettes de sécurité anti-perforation. Une fois scellés, les sachets d’échantillonnage stériles en PE Fisherbrand™ offrent une étanchéité garantie.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 5.00000kg
Description
- En polyéthylène vierge pliant et hautement résistant
- Sachets stériles en polyéthylène transparent sans joints latéraux
- Choisissez une zone de marquage claire ou blanche pour les annotations écrites
- Tirettes pratiques pour ouvrir le sac sans toucher les bords
- Parfaits pour une utilisation avec des échantillons solides, semi-solides ou liquides
- À utiliser dans tous les laboratoires où les échantillons doivent être prélevés dans un environnement stérile.
Spécification
60 mL | |
À utiliser dans tous les laboratoires où les échantillons doivent être prélevés dans un environnement stérile | |
Polyéthylène | |
Stérile |