Learn More
Brady™ Étiquettes non adhésives en polyéthylène pour étiqueteuses M610 M611 et M710
Étiquettes non adhésives en polyéthylène pour étiqueteuses M610, M611 et M710
Marque: Brady™ 312056
Informations supplémentaires : Poids : 0.08100kg
Description
- Étiquettes non adhésives pour imprimantes portables à transfert thermique M610 et M611. Ces références peuvent également être imprimées avec l'étiqueteuse M710 à condition que l'adaptateur de rouleau (M71-ADAPT) soit utilisé.
- Cette étiquette non adhésive polyvalente peut être utilisée dans différentes applications, notamment pour l'identification des câbles multiconducteurs, des stocks et des équipements, la condamnation/consignation, ainsi que les avertissements de sécurité lors des réparations et des travaux en cours. Étiquette non adhésive extrêmement résistante aux déchirures et au froid.
- Polyéthylène avec laminage croisé offrant une résistance extrême aux déchirures et une excellente performance par temps froid.
Spécification
100 Labels | |
ASTM D 1000, ASTM D 1938, ASTM G 115, ASTM G 155, RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC | |
Polyethylene | |
Data and Telecommunications Labeling, Wire and Cable Labeling;Inventory and inspection labelling;Lockout tagout;Safety identification;Wire and Cable Labeling | |
3 in. | |
0.216 mm | |
-40°F to +120°F | |
19.05 mm | |
5.59 x 1.58 mm |
Tag | |
Yellow | |
Matte | |
76.2 mm | |
Rectangle | |
-40°C to +49°C | |
0.758 in. | |
0.22 x 0.062 in. | |
M610, M710, M611, BMP61, BMP71 |