Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Pissette en polyéthylène à col large avec étiquette de sécurité à deux couleurs
Click to view available options
Chemical Label:
Acétate d’éthyle
Acétone
Eau
Méthanol
Description
Pissettes à col large pour un remplissage facile.
- La valve élimine les gouttes — pissette permettant la distribution de liquide en position verticale ou la tête en bas
- Flacon à col large de 53 mm (2 po) pour faciliter le remplissage
- Bouchon en PP ; Code couleur pour faciliter l’identification
- PEBD translucide résistant aux solvants
- Conformité avec les exigences de l’OSHA décrites dans la norme relative à la communication des renseignements à l’égard des matières dangereuses, Hazard Communication Standard 29 CFR 1910.1200
Spécification
Matériau du bouchon | Polypropylène |
Taille du bouchon | 53 mm |
Type de bouchon | Bouchon en polypropylène vert |
Distribution par le bouchon | Oui |
Chemical Label | Acétate d’éthyle |
Type de produit | Pissette |
Capacité (métrique) | 500 ml |
Capacité (impériale) | 16,9 oz. |
Couleur | Translucide |
Diamètre (métrique) externe du col | 53 mm |