Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 100 à 30 C18
Marque: Macherey-Nagel™ 711032.100
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Spécification
25 à 40 μm | |
POLYGOPREP 100 à 30 | |
2 à 8 | |
POLYGOPREP C18 | |
Polygoprep | |
Chromatographie en phase liquide |
100 A | |
Chromatographie en phase liquide | |
0,1 kg | |
280 m2/g | |
Silice |