Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 1000 à 30 C4
Marque: Macherey-Nagel™ 711027.1000
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Spécification
40 à 63 μm | |
POLYGOPREP 1000 à 30 | |
1 kg | |
Polygoprep |
1 000 A | |
2 à 8 | |
POLYGOPREP C4 | |
Chromatographie en phase liquide |