Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 1000 à 30 C4
Marque: Macherey-Nagel™ 711026.100
Code nomenclature Nacres: NB.21
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Spécification
25 à 40 μm | |
POLYGOPREP 1000 à 30 | |
0,1 kg | |
Polygoprep |
1 000 A | |
2 à 8 | |
POLYGOPREP C4 | |
Chromatographie en phase liquide |