Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 300 à 30 C18
Marque:  Macherey-Nagel™ 711720.1000
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 10042741
  • 2730.00€ / 1000g
Expédition estimée: 19-10-2022
Spécification
25 à 40 μm
POLYGOPREP 300 à 30
1 kg
Polygoprep
300 A
2 à 8
POLYGOPREP C18
Chromatographie en phase liquide