Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 300 à 50 C18
Marque:  Macherey-Nagel™ 711730.100
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 10052751
  • 349.00€ / 100g
Expédition estimée: 19-10-2022
Spécification
40 à 63 μm
POLYGOPREP 300 à 50
0,1 kg
Polygoprep
300 A
2 à 8
POLYGOPREP C18
Chromatographie en phase liquide