Learn More
Macherey-Nagel™ Phase Polygosil™
Marque: Macherey-Nagel™ 711890.100
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Spécification
7 μm | |
Colonnes HPLC | |
Phases Polygosil |
1 000 A | |
100 g |