Learn More
Macherey-Nagel™ Feuilles de polyester Polygram SIL N-HR UV254
Marque:  Macherey-Nagel™ 804022
Code nomenclature Nacres: NB.21
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 10630162
  • 80.40€ / 50 pièces
Expédition estimée: 18-06-2024
Spécification
60 Å
Feuille de polyester
0,75 ml/g
5 x 20 cm
50/boîte
UV254
0,2 mm