Learn More
KleenGuard™ Combinaisons de protection contre les projections chimiques KleenGuard™
Click to view available options
Dimensions:
M
L
XL
2XL
3XL
Conditionnement:
10 pièces
Description
- Approuvé comme EPI de conception complexe (catégorie 3), assurant une protection contre les risques de types 3, 4 et 5 définis par le CEN.
- Couleur jaune à haute visibilité - pour une meilleure sécurité des ouvriers.
- Idéal pour la manipulation de produits chimiques dangereux : protection contre les projections de produits chimiques liquides, aérosols ou secs, les particules ou poussières des zones de maintenance et nettoyage industriel à basse pression.
- Ce vêtement de protection à usage unique garantit plus de sécurité et de confort dans les zones à haut risque. Il crée une barrière efficace contre les projections de substances chimiques, les liquides et les poussières dangereuses.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Combinaisons A71 |
| Dimensions | 3XL |
| Matériau | Spunbond Polypropylene |
| Couleur | Jaune |
| Jetable | Reusable |
| Type de taille | Élastique |
| Type de cheville | Elastic |
| Type de manchette | Elastic |
| Type de goulot | Capuche |
| Hood Type | Élastique |
| Afficher plus |