Learn More
Kolmi Hopen™ Charlottes en polypropylène, diamètre de 53 cm
GREENER_CHOICE
Code produit. p-7227165 Tous les produits Medicom Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Vert
Comprend:
Charlottes et distributeur mural
Charlottes et sachets en PE
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 17740129
Marque: Kolmi Hopen™ 70.011
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ces charlottes confortables offrent un contrôle d’hygiène supplémentaire pour divers environnements industriels et sont fournies en sachets en PE ou distributeurs muraux pour une utilisation pratique.
  • Légère pour un confort accru
  • Possibilité d’utiliser un code couleur pour le suivi
  • S’adapte aux différentes tailles de tête
  • Bande élastique simple
  • 12 g/m2 (poids du matériau)
Spécification
Matériau Polypropylène
Couleur Blanc
Jetable Oui
Type de conception Charlottes
Stérilité Non stérile
Certifications/Conformité EN ISO 9001
Quantité 100/paquet
Diamètre (métrique) 53 cm
Comprend Charlottes et distributeur mural
À utiliser avec (application) Industriel, laboratoire