Learn More
Corning™ Tubes à centrifuger en PP
Fabriqués en PP transparent pour une résistance chimique supérieure. Les tubes à centrifuger en PP Corning™ constituent une solution idéale pour les besoins de centrifugation.
Marque: Corning™ 430052
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 3.76920kg
Description
Fabriqués en PP transparent pour une résistance chimique supérieure. Les tubes à centrifuger en PP Corning™ constituent une solution idéale pour les besoins de centrifugation.
- Les tubes à centrifuger Corning sont dotés de graduations imprimées noires et d’une grande pastille de marquage blanche.
- Disponible avec votre choix de styles de bouchons : le bouchon avancé Corning CentriStarTM ou le bouchon original.
- Stériles. Sans RNAse / DNAse.
- Apyrogènes.
- Pression de 95 kPa (14 psi) testée – Bouchon à joint uniquement.
PP = polypropylène, PET = polyéthylène téréphtalate, FCR = force centrifuge relative (x g).
Spécification
Sans DNAse, RNAse | |
Orange | |
Transparent | |
Oui | |
500 | |
Avec rack | |
Conique | |
0,507 oz. | |
Bouchon à joint | |
17 mm | |
Tube à centrifuger |
HDPE | |
0,7 po | |
15 ml | |
PP | |
50 | |
Stérile | |
114 mm | |
Conique | |
Grande zone de marquage blanche | |
Oui | |
12 000 x g |