Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne en PP Chromabond
71.00€ - 201.00€
Code produit | Marque | Capacité de colonne | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité de colonne | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10082941
|
Macherey-Nagel™
730487 |
6 ml |
71.00€
30 pièces |
Expédition estimée: 21-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10401862
|
Macherey-Nagel™
730507 |
70 ml |
201.00€
30 pièces |
Expédition estimée: 21-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
Colonne | |
30/boîte | |
PP |