Learn More
Berkshire™ Masques faciaux en polypropylène pour salles blanches
Tous les produits Berkshire Produits
Click to view available options
Dimensions:
Étalon
Large, 210 mm
Largeur (métrique):
180 mm
210 mm
Conditionnement:
50 pièces
Description
- Masques jetables spécialement conçus pour les salles blanches de classe 100.
- Très faible génération de particules.
- L’efficacité de filtration à 1,0 mm est de 96 %.
- Trois couches de matériau non pelucheux.
- Les deux couches extérieures sont fabriquées à partir d’un matériau non tissé et non pelucheux, à couche humide, alors que la couche de filtration centrale est fabriquée en polypropylène fondu et fin.
- Chaque masque est doté d’une pièce métallique au niveau du nez facile à plier, offrant ainsi un ajustement confortable.
- La partie pliée du masque s’étend jusqu’à la surface du menton.
- Conditionnés individuellement.
- Le distributeur peut être utilement placé dans la zone changeante de n’importe quelle salle blanche.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Cleanroom Face Mask |
| Matériau | Polypropylène |
| Dimensions | Étalon |
| Cleanroom Class | Class 10 (ISO 4) |
| Modèle | BCRM |
| Quantité d’emballage | 50/boîte |
| Largeur (métrique) | 180 mm |