Learn More
Corning™ Récipients coniques en polypropylène
Outils d’échantillonnage de qualité pour la récupération et l’expédition d’échantillons en toute sécurité
Marque:  Corning™ PC400-05
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 5.40000kg
Code produit. 11753174
  • 202.00€ / 185 pièces
Expédition estimée: 27-09-2024
Description
  • Léger et incassable
  • Polypropylène (PP) transparent ou blanc
  • Assemblé ou non assemblé
Spécification
Spécification
Polypropylène
13,5 oz.
Blanc
85 mm
185/boîte
Stérile
400 mL
Blanc
185/carton