Learn More
Huenersdorf™ Récipients à échantillons
Rond, naturel, pour des applications variées. Les récipients en polypropylène Huenersdorf™ sont en polypropylène (PP) autorisé pour contact alimentaire.
Marque: Huenersdorf™ 915600
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 1.35000kg
Description
- Résistant aux acides et aux produits chimiques
- Couvercle à fermeture hermétique
- Congelable
Spécification
Récipient à échantillons | |
Polypropylène | |
1 000 ml | |
Polyéthylène | |
Naturel | |
126 mm | |
12/paquet |
Oui | |
Rond | |
Naturel | |
Bouchon à vis | |
125 mm | |
Bouchon à vis |