Learn More
Ratiolab™ Cryoboîtes en PP
Utilisez ces boîtes en polypropylène pour le stockage des tubes à basse température. Les cryoboîtes en polypropylène Fisherbrand™ sont idéales pour le stockage et le transport des échantillons.
Marque:  Ratiolab™ 5220015
Code produit. 15220799
  • 25.55€ / 5 pièces
Expédition estimée: 02-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • PP de haute qualité
  • Disponible en coloris naturel et autres
  • Autoclavable>
  • Résistant à une plage de températures de -90 à +121°C
  • 81 emplacements, grille de 9 x 9, code numérique
  • Charnière robuste avec couvercle à clipser sécurisé
  • Empilables pour un transport sécurisé
  • Alésage de vidange au fond pour les liquides de rosée
  • Sans séparateurs
Spécification
Spécification
Couvercle à clipser
Polypropylène
Boîte cryogénique
121°C
5/boîte
133 mm
Noir
Carré
Transport sûr
-90°C
133 mm
52 mm