Learn More
Ratiolab™ Cryoboîtes en PP
Utilisez ces boîtes en polypropylène pour le stockage des tubes à basse température. Les cryoboîtes en polypropylène Fisherbrand™ sont idéales pour le stockage et le transport des échantillons.
5.57€ - 28.65€
Spécification
Type de bouchon | Couvercle à clipser |
---|---|
Matériau | Polypropylène |
Forme | Carré |
Température max. (métrique) | 121°C |
Température min. (métrique) | -90°C |
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Couleur | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Hauteur (métrique) | Couleur | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15220799
|
Ratiolab™
5220015 |
52 mm | Noir | Boîte cryogénique |
25.55€
5 pièces |
Expédition estimée: 01-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15901641
|
Ratiolab™
5120014 |
52 mm | Bleu | Boîte cryogénique |
24.65€
5 pièces |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10779344
|
Ratiolab™
5220014 |
52 mm | Bleu | Boîte cryogénique |
25.55€
5 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15991631
|
Ratiolab™
5120013 |
52 mm | Vert | Boîte cryogénique |
21.55€
5 pièces |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10572443
|
Ratiolab™
5220013 |
52 mm | Vert | Boîte cryogénique |
25.55€
5 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15981631
|
Ratiolab™
5120010 |
52 mm | Naturel | Boîte cryogénique |
21.55€
5 pièces |
Expédition estimée: 01-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10563053
|
Ratiolab™
5220010 |
52 mm | Naturel | Boîte cryogénique |
28.65€
5 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15838532
|
Ratiolab™
5120012 |
52 mm | Rouge | Boîte cryogénique |
21.55€
5 pièces |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10604573
|
Ratiolab™
5220012 |
52 mm | Rouge | Boîte cryogénique |
25.55€
5 pièces |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15108895
|
Ratiolab™
5220011 |
52 mm | Jaune | Boîte cryogénique |
25.55€
5 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15828532
|
Ratiolab™
5120011 |
52 mm | Jaune | Boîte cryogénique |
21.55€
5 pièces |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15200799
|
Ratiolab™
5220025 |
75 mm | Noir | Boîte cryogénique |
26.55€
5 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10276532
|
Ratiolab™
5220024 |
75 mm | Bleu | Boîte cryogénique |
26.55€
5 pièces |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10787834
|
Ratiolab™
5220023 |
75 mm | Vert | Boîte cryogénique |
26.55€
5 pièces |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15911641
|
Ratiolab™
5120020 |
75 mm | Naturel | Boîte cryogénique |
26.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 01-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10042362
|
Ratiolab™
5220020 |
75 mm | Naturel | Boîte cryogénique |
26.60€
5 pièces |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10317692
|
Ratiolab™
5220022 |
75 mm | Rouge | Boîte cryogénique |
26.60€
5 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10532453
|
Ratiolab™
5220021 |
75 mm | Jaune | Boîte cryogénique |
26.60€
5 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10666341
|
Ratiolab™
5120011 |
52 mm | Jaune | Boîte cryogénique |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10238380
|
Ratiolab™
5120012 |
52 mm | Rouge | Boîte cryogénique |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
- Polypropylène de haute qualité
- Disponible en coloris naturel et autres
- Autoclavablesli>
- Résistance à des températures allant de -90 à 121° C
- 81 places, grille 9 x 9, code numérique
- Charnière robuste avec couvercle clipsable fiable
- Empilables pour un transport sécurisé
- Drainez es alésages en bas pour les liquides de rosée
Spécification
Couvercle à clipser | |
Carré | |
-90°C | |
133 mm |
Polypropylène | |
121°C | |
5/boîte | |
133 mm |