Learn More
Fisherbrand™ Filtre épais en PP
Protects and prolongs the life of RO membranes. Fisher Scientific™ Polypropylene Depth Filters are for use with Accu500 Ultrapure Water Systems.
63.15€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Accu500 Ultrapure Water System |
---|---|
Profondeur (métrique) | 254 mm |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15419649
|
Fisherbrand™
|
Pore size: 10μm |
63.15€
12 pièces |
Expédition estimée: 19-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15409649
|
Fisherbrand™
|
Pore size: 1μm |
63.15€
12 pièces |
Expédition estimée: 19-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Available in two pore sizes: 1μm and 10μm
- Protects RO membranes
- Filters microorganisms and particles from tap water
Spécification
Accu500 Ultrapure Water System | |
254 mm |