Learn More
Eppendorf™ Microtube à centrifuger en PP DNA Lobind
Optimisez la récupération des acides nucléiques dans les échantillons en réduisant significativement la liaison des échantillons à la surface avec ces tubes. Les tubes LoBind ADN Eppendorf™ en polypropylène conviennent parfaitement à la préparation et au stockage à long terme des échantillons.
Marque: Eppendorf™ 0030108078
17.54 EUR valable jusqu'au 2021-02-28
Utilisez le code promo "14802" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.36000kg
Description
Maximize sample recovery of nucleic acids by significantly reducing sample-to-surface binding with these tubes. Eppendorf™ Polypropylene DNA LoBind Tubes are ideal for sample preparation and long-term storage.
- Exempts d’ADN, de DNase, de RNase et d’ATP (adaptés à un usage en PCR*)
- Moins de 1 % de perte d’ADN / ARN à faibles concentrations et dans des conditions critiques (forte teneur en sel, fragments d’ADN courts)
- Type PP spécial fabriqué dans des conditions optimisées
- Disponibles en tubes Safe-Lock™ de 0,5 ml, 1,5 ml et 2 ml
- Haut degré de transparence
Spécification
30000xG | |
2 ml | |
PP | |
Les consommables LoBind ADN sont parfaits pour les applications ADN ou ARN dans l’analyse médico-légale, les microarray, le séquençage de nouvelle génération, le clonage de gènes et la biologie moléculaire générale |
PP | |
Transparent | |
30000 ×g | |
250 tubes (5 sachets de 50) |