Learn More
Eppendorf™ Microplaque à 384 puits avec fond en F en PP
650.00€ - 1685.00€
Spécification
Format | Standard |
---|---|
Array | 16 x 24 |
Autoclavable | Autoclavables |
Couleur | Blanc, Fond transparent |
Matériau | PP |
Product Code | Brand | Stérilité | Couleur | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Stérilité | Couleur | Price | Quantity & Availability | ||||
10065283
|
Eppendorf™
0030621107 |
Non stérile | Blanc, Fond transparent |
650.00€
80 pièces |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10723814
|
Eppendorf™
0030622103 |
Stérile | Blanc, Fond transparent |
750.00€
80 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10095043
|
Eppendorf™
0030626109 |
Stérile | Blanc, Fond transparent |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
10380554
|
Eppendorf™
0030625102 |
Non stérile | Blanc, Fond transparent |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Specifications
Standard | |
Autoclavables | |
PP | |
Plat |
16 x 24 | |
Blanc, Fond transparent | |
384 |